Få mere at vide
Coomassie Blue G250, for Electrophoresis, (Page Blue G90), C.I. 42655, Fisher Chemical
Produktkode 10101520 Shop alle Fisher Chemical produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
Förpackningsstorlek
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
10101520 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10101520 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' C/P541/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
CAS 6104-58-1
Color Dark Blue
pH Range 5.5 to 6.5
Form Powder Solid
Melting Temperature 100°C/212°F
Molecular Weight (g/mol) 854.02g/mol
Quantity 25 g
Product Type Protein Stain
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.