Learn More
Thermo Scientific Chemicals Al-23 Crucible, Conical;Ht (mm), 45;Top OD (mm), 35;Top ID (mm), 31;Base OD (mm), 18;Volume (ml), 23
Product Code. 15493535
Click to view available options
Capacity (Metric):
4 mL
5 mL
8 mL
9 mL
23 mL
40 mL
49 mL
75 mL
125 mL
160 mL
Diameter (Metric) Outer:
17mm
21mm
22mm
26mm
31mm
40mm
45mm
53mm
67mm
80mm
Diameter (Metric) Inner:
20mm
24mm
25mm
30mm
40mm
45mm
55mm
60mm
65mm
90mm
Height (Metric):
20mm (Top), 11mm (Base)
25mm (Top), 13mm (Base)
30mm (Top), 15mm (Base)
35mm (Top), 18mm (Base)
45mm (Top), 22mm (Base)
50mm (Top), 25mm (Base)
60mm (Top), 30mm (Base)
73mm (Top), 35mm (Base)
88mm (Top), 44mm (Base)
Unit Size:
Each
Product Code. 15493535
Brand: Thermo Scientific Chemicals 033048.KF
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (Metric) Inner 60mm
Material Al-23
Quantity 1 Piece
Capacity (Metric) 125 mL
Diameter (Metric) Outer 80mm
Height (Metric) 88mm (Top), 44mm (Base)
Product Type Conical Al-23 Crucibles
What is the maximum working temperature of Al-23 Tubes?
The maximum working temperature for the Al-23 Tube is 1950 degrees C.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt