Learn More
Thermo Scientific Chemicals Al-23 Crucible, Conical;Ht (mm), 45;Top OD (mm), 35;Top ID (mm), 31;Base OD (mm), 18;Volume (ml), 23
Product Code. 15473525
Click to view available options
Capacity (Metric):
4 mL
5 mL
8 mL
9 mL
23 mL
40 mL
49 mL
75 mL
125 mL
160 mL
Diameter (Metric) Outer:
17mm
21mm
22mm
26mm
31mm
40mm
45mm
53mm
67mm
80mm
Diameter (Metric) Inner:
20mm
24mm
25mm
30mm
40mm
45mm
55mm
60mm
65mm
90mm
Height (Metric):
20mm (Top), 11mm (Base)
25mm (Top), 13mm (Base)
30mm (Top), 15mm (Base)
35mm (Top), 18mm (Base)
45mm (Top), 22mm (Base)
50mm (Top), 25mm (Base)
60mm (Top), 30mm (Base)
73mm (Top), 35mm (Base)
88mm (Top), 44mm (Base)
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15473525
Marca: Thermo Scientific Chemicals 033009.KF
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (Metric) Inner 25mm
Material Al-23
Quantity 1 Piece
Capacity (Metric) 4 mL
Diameter (Metric) Outer 17mm
Height (Metric) 20mm (Top), 11mm (Base)
Product Type Conical Al-23 Crucibles
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato