Learn More
Quickfit™ Single Cone with Long Tip
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
7/16
Thickness (Metric) Wall:
1mm
1.5mm
1.8mm
2mm
2.3mm
2.5mm
Förpackningsstorlek
Pack of 10
Pack of 50
Beskrivning
- Useful for construction of stirrer guides
- Unbadged and free from ceramic markings
- Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
- Long tip cones manufactured with minimum shank length of 90mm
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 10/Pk. |
| Item Description | Dia. Shank: 42mm, Bore: 31mm |
| Type | Single Cone with Long Tip |
| Cone Size | 45/40 |
| Thickness (Metric) Wall | 2.3mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering