Learn More
Conduritol B Epoxide, 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11474142 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11474142 25 mg 25mg
11464142 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11474142 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215889325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10625.00 NOK
    10118.66 NOK / 25mg
    Save 506.34 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 6090-95-5
Molecular Formula C6H10O5
Molecular Weight (g/mol) 162.141
InChI Key ZHMWOVGZCINIHW-SCCKRLBHSA-N
Synonym 1r,2r,3s,4r,5r,6s-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane-2,3,4,5-tetrol
PubChem CID 25797774
IUPAC Name (1R,2R,3S,4R,5R,6S)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-2,3,4,5-tetrol
SMILES C1(C(C(C2C(C1O)O2)O)O)O
Especificaciones
Color White
Density 1.93g/cm3 (L)
Assay Percent Range 0.98
Quantity 25 mg
Formula Weight 162.14
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Conduritol B Epoxide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.