Learn More
Nabertherm™ Compact Tube Furnace with B510 Controller
Product Code. 17338099 Shop All Nabertherm Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Process Tube:
100 mm
120 mm
170 mm
Heated Zone:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperature (Metric):
1200°C
1300°C
Unit Size:
Each
Product Code. 17338099
Brand: Nabertherm™ R572L2AN
Only null left
Add to basket
Add to basket
These compact tube furnaces with integrated control systems can be used universally for many processes. Equipped with a standard working tube of C 530 ceramic and two fiber plugs, these tube furnaces have an unbeatable price/performance ratio.
  • Excellent price - performance ratio
  • Can also be equipped with gas supply system 1 (no vacuum operation) and gas supply system 2 (for vacuum operation)
  • Temperature, max. 1200°C or 1300°C
  • Single-zoned design as standard with controller B 510
  • Outer tube diameter of 50 to 170 mm, heated length from 250 to 1000 mm
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Insulation made of non-classified fibre material
Specifica
Controller Type B510
Heated Zone 1000 mm
Temperature (Metric) 1200°C
Type Compact Tube Furnace
Dimensions (L x W x H) Exterior 1170 x 460 x 628 mm
Length (Metric) 1400 mm
Diameter (Metric) Process Tube 170 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato