Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 50 mm Box Height
Shop All TENAK Products
Click to view available options
Holds:
Boxes (12)
Boxes (15)
Boxes (18)
Boxes (21)
Boxes (24)
Boxes (30)
Boxes (9)
Unit Size:
Each
Descrizione
- In the comfort rack, the cryoboxes are placed in drawers
- Increases the flexibility and reduces the operating weight compared to the rack types
- Measure the inside height and depth of you freezer when choosing the right rack
- Racks can be used with all freezer models
- Constructed of stainless steel
Specifica
Specifica
| Height (Metric) | 50 mm (Box) |
| Dimensions (L x W x H) | 562 x 140 x 340 mm |
| For Use With (Equipment) | Upright Freezers |
| Holds | Boxes (24) |
| Array | 6 x 4 |
| Material | Stainless Steel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto