Learn More
Abeba™ Comfort 36813 Shoes
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable Reflexor insole with nubs (article no. 3572)
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with elastic band
- Buckle fastening
- Hand-sewn seam
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
| Color | Black |
| Liner Material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Size | 36 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 36813 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?