Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columns Acc. to Hempel
Beskrivning
- Columns acc. to Hempel
- With removable glass jacket
- For packings like Raschig rings or glass beads
- With NS socket and NS cone
- With removable glass jacket
- Made of DURAN™ tubing
Specifikationer
Specifikationer
| Length (Metric) | 300 mm |
| Standard Taper Joint | Cone and Socket NS 29/32 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?