Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Male Luer Fitting
Produktkode p-6814357
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With:
Male LL to 1/16 in. I.D.
Male Luer to 1/4 to 28 in. Thread
Male Luer w/ Lock Ring x 1/16 in. Hose Barb
Male Luer w/ Lock Ring x 1/4 in. Hose Barb
Male Luer w/ Lock Ring x 1/8 in. Hose Barb
Male Luer w/ Lock Ring x 3/16 in. Hose Barb
Male luer x 1/4 in. hose barb
Förpackningsstorlek
Pack of 25
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11799609
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 4550582
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Ensure process integrity with full material traceability. Masterflex™ Nylon Male Luer Fittings are ideal for a variety of critical applications, including syringes or small tubing. These fittings are inspected to be free from contaminants, and are fully traceable.
  • Meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity
  • Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
  • In compliance with ISO 594-1 standards
  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Tekniske data
Certifications/Compliance ISO 9001
Material Nylon
For Use With Male Luer to 1/4 to 28 in. Thread
Packaging Quantity 25 Pack
Includes Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Product Type Luer Fitting
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.