missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
COG6 Polyclonal antibody specifically detects COG6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | COG6 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 488 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | COG complex subunit 6, component of oligomeric golgi complex 6KIAA1134COD2complexed with Dor1p 2, conserved oligomeric Golgi complex protein 6, conserved oligomeric Golgi complex subunit 6, DKFZp313D191 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 508-657 of human COG6 (NP_065802.1).,, Sequence:, MKTTLALFEFTDRRLEMLQFQIEAHLDTLINEQASYVLTRVGLSYIYNTVQQHKPEQGSLANMPNLDSVTLKAAMVQFDRYLSAPDNLLIPQLNFLLSATVKEQIVKQSTELVCRAYGEVYAAVMNPINEYKDPENILHRSPQQVQTLLS |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?