Learn More
AKR1C1/2 Antibody (SR1611), R&D Systems™
Code produit 18609873 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18609873 50 μg 50µL
18655204 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609873 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32266150ul
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
AKR1C1/2 Monoclonal specifically detects AKR1C1/2 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen AKR1C1/2
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1611
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulation PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Host Species Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human AKR1C1/2 (Uniprot #: Q04828, P52895)
Purification Method Affinity purified
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.