Learn More
Cobalt(II) oxalate, anhydrous, 98%
Product Code. 11466106
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 11466106
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22956.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 814-89-1 | C2CoO4 | 146.951 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 814-89-1
Molecular Formula C2CoO4
Molecular Weight (g/mol) 146.951
MDL Number MFCD00050793
InChI Key MULYSYXKGICWJF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt oxalate, cobalt oxalate 1:1, cobalt oxalate coc2o4, cobalt; oxalic acid, oxalic acid cobalt 2+ salt 1:1, ethanedioic acid, cobalt 2+ salt 1:1, oxalic acid cobalt, cobalt ii oxalate,anhydrous, oxalic acid, cobalt 2+ salt 1:1
PubChem CID 69946
IUPAC Name cobalt(2+);oxalate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Co+2]
Specifications
Melting Point >300°C
Quantity 50 g
Merck Index 14,2445
Formula Weight 146.95
Percent Purity 98%
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Cobalt(II) oxalate, anhydrous
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado