Läs mer
BINDER™ CO2 Gassing Module
Produktkod. 30238252 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
CO2 Concentration Range:
0 to 1%
0 to 20%
Förpackningsstorlek:
Each
Produktkod. CO2 Concentration Range unitSize
30238252 0 to 20% Each
30238333 0 to 1% Each
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30238252
Brand: BINDER™ 80122138
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CO2 gassing module
  • CO2 gassing module with NDIR CO2 sensor and analog output 4-20 mA
  • Choose between 0 to 20% and 0 to 1%
Specifikationer
CO2 Concentration Range 0 to 20%
For Use With (Equipment) KBF 470/720/1060/1600, KBF PRO 260/470/720/1060/1600
Material Stainless Steel
Type Gassing Module
Gas Type CO2
Includes NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.