Learn More
Clomipramine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Codice prodotto. 30461224
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30461224 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30461224 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP0545.0001
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Clomipramine Hydrochloride
CAS 17321-77-6
Analyte or Component Names Clomipramine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C19 H23 Cl N2 . Cl H
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Clomipramine Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3-chloro-5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 3-Chloroimipramine hydrochloride, Anafranil, Anaphranil, Anatranil, Chlorimipramine hydrochloride, Chloroimipramine monohydrochloride, Clomipramine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
Solution Type Single Solution
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC Name 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 351.31
Quantity 1 mL
Formula Weight 350.1317 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.