Description
CLOCK Polyclonal specifically detects CLOCK in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation.
Specifications
Specifications
| Antigen | CLOCK |
| Applications | Western Blot, ChIP Assay |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500 |
| Formulation | Whole antisera with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Accession No. | O08785 |
| Gene Alias | BHLHE8, circadian locomoter output cycles protein kaput, Class E basic helix-loop-helix protein 8, clock (mouse) homolog, clock homolog (mouse), EC 2.3.1.48, hCLOCK, KAT13D, KIAA0334bHLHe8circadian locomoter output cycles kaput protein |
| Gene Symbols | CLOCK |
| Host Species | Rabbit |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?