Learn More
Clenhexerol, TRC
Product Code. 30134272
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30134272 100 mg 100mg
30005170 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC572600100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38339-23-0
Molecular Formula C14H22Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 305.24
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylbutyl)amino]methyl]benzenemethanol;
IUPAC Name 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(2-methylpentan-2-ylamino)ethanol
SMILES ClC1=C(N)C(Cl)=CC(C(O)CNC(C)(C)CCC)=C1
Spezifikation
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H22Cl2N2O/c1-4-5-14(2,3)18-8-12(19)9-6-10(15)13(17)11(16)7-9/h6-7,12,18-19H,4-5,8,17H2,1-3H3
Formula Weight 304.1109
Chemical Name or Material Clenhexerol