Beschreibung
CLEC-2/CLEC-1B Monoclonal specifically detects CLEC-2/CLEC-1B in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CLEC-2/CLEC-1B |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 004 |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | 1810061I13Rik, CLEC-2, CLEC2B, CLEC2PRO1384, C-type lectin domain family 1 member B, C-type lectin domain family 1, member B, C-type lectin-like receptor 2, C-type lectin-like receptor-2, QDED721 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CLEC-2/CLEC-1B (Gln 58-Pro 229; NP_057593.3). |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?