Learn More
Diversey™ ClearKlens Plus Detergent
Description
- Concentrated, neutral, high-foaming liquid detergent
- Designed for general purpose applications
- Rinse after use to remove solutions from product contact surfaces
Spécification
Spécification
| Form | Liquid |
| pH | ∼6 |
| Sterility | Non-sterile |
| Concentration | 0.1 to 1% |
| Container Type | Canister |
| Filtered | Unfiltered |
| Quantity | 2 Pk. |
| Volume (Metric) | 5 L |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?