Learn More
Buerkle™ Clear PVC Industrial Tubing
Product Code. 10685873 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Diameter (Metric) Outer:
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Overall Length (Metric):
10 m
100 m
50 m
Dimensione della confezione:
100m
10m
50m
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10685873
Marca: Buerkle™ 88010710
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Clear PVC Industrial Tubing made of soft PVC, cadmium-free, with high resistance to chemicals, high flexibility and excellent abrasion resistance.
  • Hose made of soft PVC
  • Foodstuffs quality according to the EC Guideline 1935/2004
  • Hardness Shore A 80 ± 3
  • Operating temperature -20 °C to +50 °C
  • For pressureless operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance EC Guideline 1935/2004
Diameter (Metric) Inner 7 mm
Material PVC
Diameter (Metric) Outer 10 mm
Overall Length (Metric) 10 m
Thickness (Metric) 1.5 mm
For Use With Industrial
For Use With (Application) For Pressureless Operation and Suitable for Use with Foodstuffs
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Resistance Properties Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant
Color Clear
Hardness 80 (Shore A, ± 3)
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 50°C
Product Type Industrial Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato