Learn More
Azpack™ Clear Glass Wide Neck Powder Bottles with White Polypropylene Unlined Caps
Product Code. 12347138
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
180 mL
250 mL
500 mL
Closure Size:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Unit Size:
Pack of 20
Pack of 40
Product Code. 12347138
Brand: Azpack™ 12347138
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mix, dispense and store powders and liquids without difficulty. Azpack™ Clear Glass Wide Neck Powder Bottles with White Polypropylene Unlined Caps can be marked for bottle content identification.
  • White flint, Type III Soda lime glass bottle
  • Wide neck with curved, short shoulder
  • Includes fitted polypropylene unlined cap
  • White cap is ideal for marking
Specifications
Capacity (Metric) 30 mL
Color Clear
Material Soda Lime Glass
Quantity 40/PK
Closure Color White
Closure Included Yes
Mouth Wide
Height (Metric) 61 mm
Closure Liner Unlined
Closure Material Polypropylene
Closure Size 33/R3
Diameter (Metric) 39 mm
Closure Type Screw Cap
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.