Få mere at vide
Micronova™ Cleanser
Artikelnummer. 13117296 Shop alle Micronova produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 13117296 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. IC120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Micronova LoNa™ hand soap and glove cleanser is a low sudding soap for cleanroom use.
LoNa, low sodium, controlled environment, low sudsing, pH balanced for smooth skin, amber
Tekniske data
Description LoNa™ hand soap and glove cleanser
For Use With (Application) Fomulated for high-tech cleanrooms before and after gowning
Packaging Pump bottle
Volume (Metric) 500 mL
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.