Learn More
Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-449
Ideal for a variety of applications. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels are made of removable polypropylene
Brand: Brady™ 067115
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Available in various sizes
Specifications
| Recommended ribbon series: R6200 | |
| None | |
| Matte | |
| Polypropylene (B-449) | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500 | |
| -70°C | |
| 1000 Label(s) / Roll | |
| Rectangle | |
| 101.6 x 76.2 mm (W x H) | |
| -70°C to +90°C | |
| 0.112 mm | |
| 76.2 x 101.60 mm | |
| 4 in. | |
| 101.60 mm | |
| 76.2 mm |
| Acrylic, Removable | |
| White | |
| Roll | |
| Single-side Printable | |
| Thermal Transfer Printer Label | |
| Barcode labeling, Component and equipment identification, General and industrial identification | |
| 1 | |
| THT-76-449-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 101.60 mm (W) x 76.20 mm (H) | |
| -94°F to 194°F | |
| 0.0044 in. | |
| 79.37 mm | |
| 3 in. | |
| 101.60 mm | |
| 3 in. | |
| THT-76-449-1 |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?