Learn More
Hirschmann™ Cleaning Detergent rea-clean™
Product Code. p-7162677
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
30 L
Unit Size:
Each
Product Code. 10160661
Brand: Hirschmann™ 9790101
Bio degradable cleaning detergent for rapid, automatic and careful cleaning of materials and surfaces especially made of plastics.
  • Biodegradable cleaner
  • Surface cleaning
  • Phosphate-free and self-neutralising
Specifications
Product Type Phosphate-free Cleaning Concentrate
Form Liquid
Product Line rea-clean
Description Biodegradable, fat dissolving, gentle on materials
For Use With (Equipment) All sufaces in labs
Quantity 1 Refill Bottle
Volume (Metric) 1 L
compliance-icons
Product Identifier
  • rea-clean Bio-Reiniger
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Causes serious eye damage.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt