Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Floor Pad
Product Code. 17178770
Click to view available options
Diameter (Metric):
280 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Unit Size:
Pack of 5
Product Code. 17178770
Brand: Scotch-Brite™ 7100148105
Only null left
Add to basket
Add to basket
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
  • Cleans and shines in the same step, using only a low-speed scrubber
  • Save costs and labor by reducing or eliminating the need to burnish
  • Removes black marks 3 times faster than traditional cleaning pads
  • Two-sided pad lasts longer than traditional cleaning pads
  • Effective on most coated and uncoated hard floors including VCT, vinyl, rubber, marble, stone, terrazzo, granite, and concrete with only water or neutral cleaner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Cleaning Pads
Color Brown
Diameter (Metric) 530 mm
For Use With (Application) Cleaning and Polishing Floors
For Use With (Equipment) Concrete, Granite, Industrial Floors, Linoleum, Marble, Stoneware, Terrazzo, VCT, and Vinyl Flooring
Style Round
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis