Learn More
Emma Safety Footwear Clay S3 Shoe
Product Code. 17592626
Click to view available options
Size:
39
40
41
42
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Product Code. 17592626
Brand: Emma Safety Footwear MM98054940
Only null left
Add to basket
Add to basket
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay.
  • S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
  • Metal Free
  • The streetborn safety shoe. If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay. A no compromise metal free safety shoe that looks and feels like a classic sneaker.
  • It gets its name from the highly supportive reinforced heel.
  • This heel together with the shoe's reinforced, shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
  • DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
  • Industries:
    • Logistics & transport
    • Electronics
    • Construction & technology
    • Manufacturing
    • Nature & environment
Spécification
Certifications/Compliance ISO 20345:2011
Closure Type Laces
Color Black
For Use With (Application) Logistics and Transport, Electronics, Construction and Technology, Manufacturing, Nature and Environment
Liner Material Hydro-Tec Antibacterial
Material Nubuck, Oiled Nubuck
Size 40
Fit Standard Width
Ankle Style Low-cut
Product Type Safety Shoe
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis