Learn More
Claudin 2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 26912-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 17649616
  • 1710.33 NOK / 20µL
Description
Claudin 2 Polyclonal antibody apecifically detetects Claudin 2 antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifications
Specifikationer
Claudin 2
Polyclonal
Unconjugated
BC014424
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Western Blot, ELISA
650 μg/mL
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
CLDN2
Claudin 2 fusion protein Ag25527
20 μL
9075
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.