Learn More
Descrizione
Clathrin Heavy Chain 1/CHC17 Monoclonal antibody specifically detects Clathrin Heavy Chain 1/CHC17 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | Clathrin Heavy Chain 1/CHC17 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S02-6C4 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry 1:20, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Gene Alias | CHC, CHC17, clathrin heavy chain 1, Clathrin heavy chain on chromosome 17, clathrin, heavy chain, clathrin, heavy chain (Hc), clathrin, heavy polypeptide (Hc), clathrin, heavy polypeptide-like 2, CLH17, CLH-17, CLTCL2, Hc, KIAA0034 |
| Host Species | Rabbit |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?