Learn More
Zwiebel™ Class M1 Box Weights with Certificate
Product Code. 11760763
Click to view available options
Tolerance:
±1 mg
±1.2 mg
±1.6 mg
±10 mg
±100 mg
±2 mg
±250 mg
±3 mg
±5 mg
±500 mg
Unit Size:
Each
Product Code. 11760763
Brand: Zwiebel™ PBI23119
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
  • Class M1 stainless steel calibration weight
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifications
Tolerance ±2 mg
For Use With (Application) For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt