Learn More
Zwiebel™ Class M1 Box Weights
Click to view available options
Tolerance:
±0.2 mg
±0.5 mg
±1.2 mg
±1.6 mg
±10 mg
±2 mg
±250 mg
±5 mg
±50000 mg
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- Class M1 weight
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
| Tolerance | ±2 mg |
| For Use With (Application) | For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto