Learn More
Zwiebel™ Class F1 Weights
Beskrivelse
- Class F1 weight
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Tekniske data
Tekniske data
| Mass | 100 mg |
| Tolerance | ±0.05 mg |
| For Use With (Application) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?