Learn More
Zwiebel™ Class F1 Calibration Weights
Click to view available options
Weight (Metric):
1 g
5 g
10 g
20 g
200 g
2 kg
Unit Size:
Each
Description
- Permanent magnetization: < 25 μT
- Weights intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I and high accuracy class II
- Weights with adjustment cavity (except 1 to 20 g monobloc)
- Identification for the traceability
Specifica
Specifica
| Product Type | Weight |
| Certifications/Compliance | OIML R111 Recommendation |
| Material | Stainless Steel |
| Weight (Metric) | 1 g |
| Density | 8000 ±100 kg/m3 |
| Shape | Cylindrical |
| Diameter (Metric) Outside | 6 mm |
| Length (Metric) | 6 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto