Learn More
Zwiebel™ Class E2 Weight with COFRAC Calibration Certificate
Click to view available options
Mass:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolerance:
±0.006 mg
±0.008 mg
±0.01 mg
±0.012 mg
±0.016 mg
±0.02 mg
±0.025 mg
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Class E2 calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Delivered with a COFRAC calibration certificate guaranteeing traceability
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Especificaciones
Especificaciones
| Mass | 500 mg |
| Tolerance | ±0.025 mg |
| For Use With (Application) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido