Learn More
Hirschmann™ Class B Burettes with Straight Valve Stopcock, Black Graduation
Product Code. 13157969
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
50 mL
Unit Size:
Pack of 2
Product Code. 13157969
Brand: Hirschmann™ 3100275
Only null left
Add to basket
Add to basket
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Hirschmann™ Class B Burets with Black Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • Clear glass
  • Short line
  • With black graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 385
  • Straight valve stopcock with PTFE spindle
Specifications
Color Clear
Capacity (Metric) 50 mL
Material Glass
Graduations 0.1 mL
Includes Schellbach Stripes
Scale Black
Stopcock Straight
Stopcock Material Glass
Tolerance ±0.075 mL
Type Buret
Class Class B
Certifications/Compliance DIN EN ISO 385
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis