Learn More
Witeg™ Class AS Special Sizes Graduated Pipettes
Description
- Color-coded to avoid confusion
- Made of soda-lime glass
- DE-M marked according to the German calibration law
- Calibrated to deliver, 5 second waiting time
- Inclusive batch certificate
- Brown graduation
Specifications
Tekniske data
| Calibrated | Yes |
| Calibration | To Deliver |
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 648 |
| Class | AS |
| Material | Soda Lime Glass |
| Graduated | Yes |
| Graduation Color | Brown |
| Min. Flow Time | 5 sec. |
| Tolerance | ±0.020 mL |
| Volume (Metric) | 12 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?