Learn More
Hirschmann™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 12
Pack of 6
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 648
- Volume between two marks
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Class | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graduated | Yes |
| Graduation Color | Brown |
| Quantity | 6/Pk. |
| Tolerance | 0.015 mL |
| Volume (Metric) | 5 mL |
| Length (Metric) | 410 mm |
| Type | Volumetric Pipet |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto