Learn More
Hirschmann™ Class A Measuring Cylinders, Schellbach Graduation
Product Code. 11886983
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 2
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11886983
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 2220175
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Measuring Cylinders, Schellbach Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With spout, main point ring graduation
  • Blue Schellbach stain graduation
  • Conformity certified, with dated batch certificate
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Tekniske data
Base Type Hexagonal
Scale Color Blue
Shape Round
Certifications/Compliance DIN EN ISO 4788
Class A
Height (Metric) 200 mm
Tolerance Metric ±0.5 mL
Type Graduated Measuring Cylinder
Material Glass
Capacity (Metric) 50 mL
Graduations 1 mL
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.