Få mere at vide
Jaytec Glass™ Micro-Haematocrit Tubes
Artikelnummer. 12386287
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Additive:
Heparinized
Pakningsstørrelse:
Pack of 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Additive Pakningsstørrelse
12386287 Heparinized Pack of 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12386287 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. CAPMH75H
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Use either version of Micro-Haematocrit Tubes: Heparinised (for direct capillary blood) or non-heparinised (for venous blood).
  • Manufactured in accordance with BS ISO 12772:1997 out of soda glass
  • Even bore and wall thickness
  • Capillary sealing compound available separately
Tekniske data
Color Clear
Product Type Micro-Haematocrit Tubes
Additive Heparinized
Material Soda Lime Glass
Sterility Non-sterile
Closure Type Capillary Sealing Compound
Capacity (Metric) 50 μL
Diameter (Metric) Inner 1.15 mm
Closure Included No
Diameter (Metric) 1.5 to 1.6 mm
Quantity 1000 Pk.
Length (Metric) 75 mm
Length (English) 3 in.
Certifications/Compliance ISO 12772:1997
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.