Learn More
Invitrogen™ CKS2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3K53)
Beschreibung
CKS2 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
CKS2 protein binds to the catalytic subunit of the cyclin dependent kinases and is essential for their biological function. The CKS2 mRNA is found to be expressed in different patterns through the cell cycle in HeLa cells, which reflects specialized role for the encoded protein. [provided by RefSeq, Jul 2008].
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CKS2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_3K53 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 150mM NaCl, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | Cks2 |
| Gene Accession No. | P33552, P56390 |
| Gene Alias | 1110038L14Rik; CDC28 protein kinase 2; CDC28 protein kinase regulatory subunit 2; CKS1(S. cerevisiae Cdc28/Cdc2 kinase subunit) homolog-2; CKS2; CKS-2; CKSHS2; Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 2; RGD1562047; RP11-8C21.2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?