Specifications
Tekniske data
| Color | Yellow |
| Quantity | 1 mg |
| Formula Weight | 250.3 |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Chemical Name or Material | Citrinin |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?