Learn More
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate, 97%
Product Code. 10611273 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
500mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10611273
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 367500010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 98014-14-3 | C20H16Cl2N4Ru | 484.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98014-14-3
Molecular Formula C20H16Cl2N4Ru
Molecular Weight (g/mol) 484.35
MDL Number MFCD00150005
InChI Key MGAJEYXQYJBLQL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, bis bipyridyl dichlororuthenium hydrate, 2,2'-bipyridine-dichlororuthenium-water 2/1/1, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii, cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii monohydrate, cis-bis 2,2-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, cis-bis-2,2'-bipyridine ruthenium ii chloride,hydrate, cis-bis 2,2 inverted exclamation marka-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate
PubChem CID 16211844
SMILES Cl[Ru]Cl.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Spécification
Color Black to Green
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (Based on Carbon)
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Solubility Information Solubility in water: soluble
IUPAC Name dichlororuthenium;2-pyridin-2-ylpyridine;hydrate
Formula Weight 484.35
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material cis-Bis(2, 2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis