Learn More
Cinnamyl alcohol, 98% trans
Code produit. 10316890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
100 g
250 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
100g
250g
500g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10316890
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 148525000
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-54-1
Molecular Formula C9H10O
Molecular Weight (g/mol) 134.18
MDL Number MFCD00002921
InChI Key OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
PubChem CID 5315892
ChEBI CHEBI:33227
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Spécification
Melting Point 31.0°C to 35.0°C
Color White
Density 1.0400g/mL
Boiling Point 258.0°C
Flash Point 126°C
Infrared Spectrum Authentic
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H5CH=CHCH2OH
Quantity 500 g
Beilstein 06, 570
Merck Index 15, 2303
Specific Gravity 1.04
Solubility Information Solubility in water: 1.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, methanol, clearly soluble in 3 volumes 50% alcohol, freely soluble in alcohol, ether, and other, common organic solvents
Formula Weight 134.18
Percent Purity 98% trans
Physical Form Fused Low Melting Crystalline Solid
Chemical Name or Material Cinnamyl alcohol, 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cinnamyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Respiratory sensitiser Category 1
Mention de danger
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis