Learn More
Cilostamide, MedChemExpress
Descripción
Cilostamide is a selective and potent PDE3 inhibitor, with IC50s of 27 nM and 50 nM for PDE3A and PDE3B, respectively, and has antithrombotic and anti-intimal hyperplastic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Cilostamide |
| CAS | 68550-75-4 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H26N2O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | OPC3689 |
| Solubility Information | DMSO : 31 mg/mL (90.53 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(N(C1CCCCC1)C)CCCOC2=CC3=C(NC(C=C3)=O)C=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.43 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?