Learn More
Cilnidipine, R&D Systems™
Description
Dual L- and N-type calcium channel blocker that displays antihypertensive, sympatholytic and neuroprotective activity. Lowers mean blood pressure and reduces the size of cerebral infarction in the rat model of focal brain ischemia.
Spécification
Spécification
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 492.52 |
| Percent Purity | >99% |
| Product Line | Tocris |
| Chemical Name or Material | Cilnidipine |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?