Learn More
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-27551
3944.00 NOK valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18148672
  • 4650.00 NOK / 0.10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Polyclonal specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase
Polyclonal
Unconjugated
Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Alpha-chymase, chymase, chymase 1 preproprotein transcript E, chymase 1 preproprotein transcript I, chymase 1, mast cell, chymase, heart, chymase, mast cell, CYH, CYM, EC 3.4.21, EC 3.4.21.39, Mast cell protease I, MCT1, MGC119890, MGC119891
Goat
Affinity Purified
RUO
Primary
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
0.5 mg/mL
Western Blot 0.5 - 1 ug/mL, Immunohistochemistry 1.5 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1.5 ug/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:128000
NP_001827.1
CMA1
Peptide with sequence C-QFRHPKYNTSTLHHD corresponding to internal region according to NP_001827.1.
0.1 mg
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
1215
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only