Learn More
Chromone-3-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11487057
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11487057 5 g 5g
11477057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11487057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14422.06
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 39079-62-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39079-62-4
Molecular Formula C10H6O4
Molecular Weight (g/mol) 190.154
MDL Number MFCD00017338
InChI Key PCIITXGDSHXTSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromone-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, maybridge1_005842, 3-carboxychromone, d04tgn, acmc-1ad65, 4-oxo-chromene-3-carboxylic acid, 4h-chromen-4-one-3-carboxylic acid
PubChem CID 181620
IUPAC Name 4-oxochromene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Specifica
Melting Point 198°C to 203°C
Quantity 5 g
Beilstein 1074111
Formula Weight 190.15
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Chromone-3-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.