Learn More
Chromium(III) Potassium Sulfate Dodecahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Product Code. p-7120327 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
100g
500g
5g
Product Code. 15622610
Brand: Honeywell-Fluka 2433615G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7788-99-0
Molecular Formula CrH24KO20S2
Molecular Weight (g/mol) 499.386
MDL Number MFCD00149917
InChI Key ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC Name potassium;chromium(3+);disulfate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Tekniske data
Melting Point 89°C
Color Violet
Quantity 5 g
Linear Formula CrK(SO4)2 · 12H2O
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 499.4g/mol
Percent Purity 98.0 to 102.0%
Grade ACS Reagent
Packaging Poly Bottle
Density 1.8320g/cm3
Chemical Name or Material Chromium(Iii) Potassium Sulfate Dodecahydrate
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.