Learn More
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 60°C |
| Color | Black to Blue |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | Cr(NO3)3 · 9H2O |
| UN Number | UN2720 |
| Formula Weight | 400.15g/mol |
| Percent Purity | 99% |
| Packaging | Poly Bottle |
| Appearance | Crystals or Chunk(s) |
| Density | 1.89g/cm3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?