Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Base Material | Silica |
| Carbon Load | 14% |
| Bed Weight | 240 mg |
| For Use With (Application) | Non-Polar Compounds, Pesticides |
| Particle Size | 45 μm |
| Sorbent | C18 |
| Type | Chromafix C18 Cartridge |
| Pore Size | 60 Å |
| Quantity | 50 Pack |
| Surface Area (Metric) | 500 m2/g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?