Learn More
Chroma Gesellschaft™ Heat Resistant Bench Mats
Product Code. 10520814
Encompass
Click to view available options
Dimensions (L x W):
150 x 150 mm
225 x 225 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
Pack of 10
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10520814
Marque: FGF Aston BOR600050E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hard, heat resistant squares, 6mm thick, consisting of reinforced calcium silicate matrix. Not suitable for direct heating applications. Should mats become wet, allow them to dry gradually at ambient temperature.
Spécification
Product Type Microplate
Material Polypropylene
Dimensions (L x W) 300 x 300 mm
Thickness 6 mm
Quantity 100Pack
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis